Learn More
RETSCH Agitador de tamices AS 200
Código de producto. 11803550 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Gabinete de aislamiento acústico, EasySieve
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11803550 Gabinete de aislamiento acústico, EasySieve cada uno
1 options
Código de producto. 11803550 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 30.025.1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8300.00€
    7586.00€ / paquete de 1
    Ahorro 714.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
El agitador de tamices AS 200 Retsch™ dispone de ajuste digital y visualización del rendimiento y el tiempo.
  • NUEVO: pantalla digital de rendimiento y tiempo
  • Uso adecuado para tamizado seco y húmedo
  • Excelente eficiencia de separación incluso con tiempos de tamizado cortos
  • Accionamiento electromagnético eficaz
  • Movimiento de lanzamiento 3D que garantiza un uso óptimo de la zona de tamizado abierta y permite mover la muestra equitativamente sobre toda la superficie de tamizado
  • Pila de tamices de hasta 510 mm de altura
  • Ajuste libre de todos los parámetros del proceso (tiempo y rendimiento)
  • Dispositivo de sujeción cómoda opcional
  • Software de evaluación opcional EasySieve
  • sin mantenimiento
  • Fácil manejo, diseño ergonómico
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 6 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador de tamices
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 650 mm
Descripción Agitador de tamices con cabina para reducir el sonido
Incluye Gabinete de aislamiento acústico, EasySieve