Learn More
Endecotts Tapa de tamiz 203
Código de producto. 11532015
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para su uso con tamices
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11532015 Para su uso con tamices cada uno
1 options
Código de producto. 11532015 Proveedor Endecotts N.º de proveedor 008S/STLID
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    44.94€ / paquete de 1
    Ahorro 18.91€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Tapa de tamiz de acero inoxidable
  • Tamiz de acero inoxidable diseñado para el tamiz 203, que proporciona cobertura segura durante las operaciones de tamizado y apoya un manejo limpio, controlado y fiable de muestras en entornos de laboratorio y ensayo.
Especificaciones
Tipo de producto Tapa
Diámetro (imperial) 8 in
Diámetro (métrico) 203 mm
Para utilizar con (equipo) Para su uso con tamices