Learn More
Endecotts™ Bola de calibración de tamices
Código de producto. 11994295
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
120 mesh
14 mesh
400 mesh
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11994295 120 mesh paquete de 5
11924315 14 mesh paquete de 3
11934295 400 mesh paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994295 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor ZSICSA.125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Las bolas de tamiz se utilizan para mejorar el cribado de material cohesivo.
    • Las esferas son trazables al Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido.
    • Calibrar tamices con una precisión de 1 μm
    • Las microesferas de vidrio sodocálcico pasan por toda la superficie del tamiz y a través de cada orificio.
    • Los estándares incluyen una tabla de calibraciones.
Especificaciones
Tipo de producto Microesferas
Material Vidrio sódico-cálcico
Para utilizar con (equipo) Tamiz
Tamaño de partículas 120 mesh