Descripción
- La posición predeterminada de la cámara en el NightSHADE sistema de imagen in vivo (configuración de planta) está en la parte superior de la cámara de imagen
- El montaje lateral de la cámara permite la imagen de vista lateral
- Permite que las plántulas permanezcan erguidas en una orientación vertical natural
- Permite la imagen de toda la planta, desde las hojas hasta las raíces
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de conexión |
| Para utilizar con (aplicación) | Imagen de plantas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de obtención de imágenes |