Learn More
Tocris Bioscience™ SID 7969543
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074932 10 mg 10 miligramos
18035062 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074932 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3440/10
Selective steroidogenic factor-1 (SF-1, NR5A1) inhibitor
Selective steroidogenic factor-1 (SF-1, NR5A1) inhibitor (IC50 values are 0.76, >33 and >33 μM at SF-1, RORα and VP16 respectively). Inhibits SF-1-dependent luciferase expression in HEK 293T cells in vitro (IC50 = 30 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868224-64-0
Fórmula molecular C24H24N2O7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SID 7969543
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.46
Pureza >98%
Peso molecular 452.463