Learn More
R&D Systems™ SID 26681509
Descripción
SID 26681509 is a potent and reversible human cathepsin L inhibitor (IC50 = 56 nM). Displays no inhibitory activity at cathepsin G. Antimalarial; inhibits leishmaniasis.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Tipo de producto | SID 26681509 |
| Pureza | >97% |
| Peso molecular | 539.65 |
| Inhibidores | SID 26681509 |
Para uso exclusivo en investigación