Learn More
Bohlender™ Desecador de vacío SICCO™
Código de producto. 10267691
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
18 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10267691 18 L cada uno
1 options
Código de producto. 10267691 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6363.00€
    5597.21€ / paquete de 1
    Ahorro 765.79€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para almacenar productos sensibles en vacío.Los desecadores de vacío SICCO™ permiten el almacenamiento en un entorno sin oxígeno ni dióxido de carbono.Adecuado para el almacenamiento de muestras de semiconductores.
  • El vacío del interior del desecador garantiza un secado rápido de los productos almacenados
  • Vidrio acrílico macizo (grosor de pared de 20 mm)
  • Puerta con junta de silicona circular y cuatro cierres
  • indicador de vacío, dos válvulas de aguja con conectores de manguera
  • Paneles acrílicos transparentes, el interior es visible desde todos los lados
  • Junta de silicona circular
  • Pies de caucho antideslizantes
  • Estantes de altura variable
  • Indicador de vacío (de 0 a 760 mm de mercurio)
  • Vacío hasta 0,0001 torr
  • Dos válvulas de aguja con D.E. 9,0m
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio acrílico PMMA
Tipo de producto Desecador de vacío
Carga máx. del estante 9 kg
Volumen (métrico) 18 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 260 x 260 x 260 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 340 mm
Fondo (métrico) 300 mm