Learn More
Bohlender™ Desecador Super Star Vitrum de SICCO™
Código de producto. 17177694
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
525 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17177694 525 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17177694 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V 182507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3106.97€
    1793.80€ / paquete de 1
    Ahorro 1313.17€
    42% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Desecador Super Star Vitrum fabricado con vidrio borosilicatado 3.3 y con un marco de aluminio.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio de borosilicato resistente al calor 3.3
  • Incluye cuatro estantes de acero inoxidable, una bandeja, un higrómetro, desecante y una manguera (5 m) con dos acoplamientos rápidos para el llenado de gas
  • Se puede utilizar con hasta 26 estantes, apilable
  • Marco de aluminio reforzado con paneles de borosilicato
  • Puerta con cierre magnético, una junta de caucho circular y una cerradura de cilindro
  • Higrómetro electrónico extragrande
  • Estantes de altura variable
  • Dos conexiones para el llenado de gas, incluidos acoplamientos rápidos con válvulas de sellado automático y manguera
  • Estantes telescópicos
  • Diámetro del orificio para el acoplamiento rápido:6 mm
  • Diámetro del orificio en los paneles:16,5 mm
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Volumen (imperial) 13,4 gal
Volumen (métrico) 51 L
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 310 mm
Altura (imperial) 21 in
Altura (métrico) 525 mm
Fondo (imperial) 15 in
Fondo (métrico) 375 mm
Peso (imperial) 15 kg
Peso (métrico) 15 kg