Learn More
Bohlender™ Desecador horizontal Star Vitrum SICCO™
Description
- Marco de aluminio con paneles de vidrio de borosilicato resistente al calor 3.3
- Incluye dos estantes de aluminio, una bandeja, un higrómetro y desecante
- Se puede utilizar con hasta 13 estantes, apilable
- La puerta se abre hacia fuera
- Marco de aluminio reforzado con paneles de vidrio borosilicatado resistentes al calor
- Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
- Para almacenamiento de materiales calientes (hasta un máximo de 300°C)
- Muy buena resistencia química a los productos agresivos
- Estantes de altura variable de acero inoxidable
- Higrómetro electrónico fácil de leer
- Estantes telescópicos
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Incluye | Gel de sílice |
| Volumen (imperial) | 13,4 gal |
| Volumen (métrico) | 51 L |
| Anchura (imperial) | 21 in |
| Anchura (métrico) | 525 mm |
| Altura (imperial) | 13 in |
| Altura (métrico) | 340 mm |
| Fondo (imperial) | 15 in |
| Fondo (métrico) | 375 mm |
| Show More |