Learn More
Bohlender™ Desecador doble SICCO™ Star
Descripción
- Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico y puerta doble
- Incluye cuatro estantes de acero inoxidable, una bandeja, un higrómetro y desecante
- Se puede utilizar con hasta 26 estantes, apilable
- Marco de aluminio reforzado con paneles acrílicos
- Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
- Patas de goma no deslizante
- Higrómetro electrónico fácil de leer
- Estantes de altura variable de acero inoxidable
- Estantes telescópicos
- Bandeja de desecante
- Gel de sílice incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acrílico |
| Volumen (imperial) | 28 gal |
| Volumen (métrico) | 106 L |
| Anchura (imperial) | 25 in |
| Anchura (métrico) | 630 mm |
| Altura (imperial) | 20,4 in |
| Altura (métrico) | 520 mm |
| Fondo (imperial) | 15 in |
| Fondo (métrico) | 375 mm |
| Peso (imperial) | 29 lb |
| Mostrar más |