Learn More
Bohlender™ Caja de seguridad premium para el minidesecador antiestático SICCO™
Descripción
- Fabricación en policarbonato.
- Bloqueable
- Incluye dos estantes, patas de caucho antideslizantes, un higrómetro y desecante
- Almacenamiento apilable con puerta de un solo toque y junta circular
- Construcción robusta
- Armario transparente a prueba de roturas fabricado con policarbonato
- Excelente visibilidad completa
- Puerta con bisagra con ángulo de apertura amplio
- Ligero, transportable
- Desecante en un práctico recipiente resellable incluido en la entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Incluye | Tarro de gel de sílice (23 g) |
| Volumen (imperial) | 1,6 gal |
| Volumen (métrico) | 6,2 L |
| Anchura (imperial) | 8,7 in |
| Anchura (métrico) | 221 mm |
| Altura (imperial) | 7 in |
| Altura (métrico) | 183 mm |
| Fondo (imperial) | 8,5 in |
| Fondo (métrico) | 214 mm |
| Mostrar más |