Learn More
Bohlender™ Desecador Maxi 1 Vitrum SICCO™
Código de producto. 17147704
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
1150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
17147704 1150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17147704 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V184607
Desecador Maxi 1 Vitrum fabricado con vidrio borosilicatado 3.3 y marco de aluminio.
  • Marco de aluminio reforzado con paneles de vidrio borosilicatado 3.3 resistentes al calor
  • Incluye cuatro estantes de acero inoxidable, una bandeja, un higrómetro y cuatro ruedas con frenos
  • Se puede utilizar con hasta 34 estantes
  • Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
  • Para almacenamiento de materiales calientes (hasta un máximo de 300°C)
  • Muy buena resistencia química a los productos agresivos
  • Estantes de altura variable de acero inoxidable
  • Higrómetro electrónico fácil de leer
  • Estantes telescópicos
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Volumen (imperial) 82 gal
Volumen (métrico) 311 L
Anchura (imperial) 22 in
Anchura (métrico) 560 mm
Altura (imperial) 45 in
Altura (métrico) 1150 mm
Fondo (imperial) 23 in
Fondo (métrico) 580 mm
Peso (imperial) 82 lb
Peso (métrico) 37 kg