Learn More
Bohlender™ Desecador Maxi 1 horizontal SICCO™
Código de producto. 17107704
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
311 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17107704 311 L cada uno
1 options
Código de producto. 17107704 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V183507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5754.00€
    3434.32€ / paquete de 1
    Ahorro 2319.68€
    40% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Desecador Maxi 1 horizontal con marco de aluminio y paneles de vidrio acrílico.
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico
  • Incluye dos estantes de acero inoxidable, una bandeja y un higrómetro
  • Se puede utilizar con hasta 9 estantes, apilable
  • Marco de aluminio reforzado con paneles acrílicos
  • Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
  • Patas de goma no deslizante
  • Higrómetro electrónico fácil de leer
  • Estantes de altura variable de acero inoxidable
  • Estantes telescópicos
  • Bandeja de desecante
Especificaciones
Material Acrílico
Volumen (imperial) 82 gal
Volumen (métrico) 311 L
Anchura (imperial) 43 in
Anchura (métrico) 1080 mm
Altura de la abertura (imperial) 22 in
Altura (métrico) 555 mm
Fondo (imperial) 23 in
Fondo (métrico) 580 mm
Peso (imperial) 64 lb
Peso (métrico) 29 kg