Learn More
Bohlender™ Controlador de dosificación de gases SICCO™
Código de producto. 17157684
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
De 2 a 10 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
17157684 De 2 a 10 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 17157684 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V177502
Controlador de dosificación de gases para el control de la entrada de gas en una caja de guantes.
  • Controla la entrada de gas en la caja de guantes SICCO™™ para reducir el consumo de gas
  • El conjunto consta de un controlador de dosificación de gas, un cable de sensor, tubos para conectar el caudalímetro con el instrumento de medición y un cable de alimentación
  • Se requieren una conexión de alimentación eléctrica y dos derivaciones de cable libres (una para el suministro de gas y otra para el sensor)
  • Ajuste de la humedad del intervalo:De 0 a 50 % rF/rH
  • Ajuste de la temperatura del intervalo:De -20 a 60 °C
  • Intervalo de visualización:Del 0,1 al 99 %, de -30 a 70 °C
  • Precisión del sensor:±3 % rF/rH, ±0,5 °C
  • Resolución:0,1 °rF/rH, 0,1 °C
  • Para conseguir una humedad constante dentro del espacio de trabajo de su caja de guantes, se recomienda utilizar el controlador de dosificación de gases SICCO™, que se instala entre el grifo de gas y la caja de guantes
  • Necesita un cable para insertar el sensor y el otro para conectar el tubo del controlador de dosificación de gases con el espacio de trabajo de la caja de guantes
  • Ajuste la humedad relativa requerida directamente en el controlador de dosificación de gases; el suministro de gas está abierto
  • Al alcanzar el valor ajustado, se cierra el suministro del controlador de dosificación de gases; el sensor del espacio de trabajo supervisa constantemente la humedad
  • Cuando la humedad se desvía en más de un 1 % del valor ajustado, el suministro de gas se abre de nuevo automáticamente una vez transcurridos 3 minutos para que la humedad se mantenga en el mismo nivel
  • El tiempo de retardo de 3 minutos evita una entrada innecesaria de gas (es decir, si la puerta de la caja de guantes solo se abre durante un breve periodo de tiempo)
  • Para una desviación de más del 5 %, se emite una señal de alarma
  • Gracias la función de encendido y apagado automático, puede ahorrar hasta un 60 % de gas
Especificaciones
Caudal de aire De 2 a 10 l/min
Peso (imperial) 4 lb
Peso (métrico) 1,8 Kg
Longitud (imperial) 3,9 ft
Incluye Controlador de dosificación de gases, cable de sensor de 1200 mm, tubos para conexión
Longitud (métrico) 1,2 m
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz