Learn More
BOLA SICCO Desecante
Código de producto. 17197714
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bidón de desecador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17197714 Bidón de desecador cada uno
1 options
Código de producto. 17197714 Proveedor BOLA N.º de proveedor V 189508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.37€
    49.51€ / paquete de 1
    Ahorro 40.86€
    45% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Desecante de gel de sílice de alta calidad diseñado específicamente para su uso en sus armarios desecadores, fácil regeneración a aprox. 90 - 110 °C
  • Gel de sílice con indicador de color de naranja a marrón oscuro y negro.
  • No contiene cloruro de cobalto II
  • Tamaño de grano 2 - 5 mm, pérdida por secado menor o igual al 4%, Peso 720 g
Especificaciones
Material Gel de sílice
Peso (métrico) 720 g
Tipo de producto Bidón de desecador