Learn More
Bohlender™ Desecante SICCO™
Código de producto. 17137724
Change view
Click to view available options
Envase:
Tarro con cierre
Peso:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Peso unitSize
17137724 Tarro con cierre 23 g (0.8 oz.) paquete de 5
17107724 Tarro con cierre 8 kg (18 lb.) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17137724 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor V190304
Desecante con indicador de color, fácil regeneración a aproximadamente 90 a 110 °C.
  • Gel de sílice con indicador de color
  • Cambia el color de naranja a marrón oscuro y negro (no contiene cobalto-II-cloruro)
  • Fácil regeneración a aproximadamente 90 a 110 °C
  • Tamaño de grano de 2 a 5 mm
Especificaciones
Color Amarillo a marrón
Material Silica Gel
Pérdida por secado ≤4%
Envase Tarro con cierre
Peso 23 g (0.8 oz.)