Learn More
Clorhidrato de sibutramina-N,N-bisdesmetil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313093 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313093 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16944100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride
CAS 84484-78-6
Nombres de analitos o componentes N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 Cl N . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. G (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Sibutramine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClN.ClH/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12;/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)CC(N)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 288.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1208 g/mol