Learn More
Clorhidrato de sibutramina monohidrato, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de sibutramina monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sibutramine HCl |
| CAS | 125494-59-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Sibutramine HCl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H26 Cl N . Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sibutramine Hydrochloride Monohydrate, BTS 54524, Reductil, Meridia, 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride hydrate (1:1:1), 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina;hidrato;clorhidrato |
| Mostrar más |