Learn More
Clorhidrato de sibutramina monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30464172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464172 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464172 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0991.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sibutramine HCl
CAS 125494-59-9
Nombres de analitos o componentes Sibutramine HCl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 Cl N . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sibutramine Hydrochloride Monohydrate, BTS 54524, Reductil, Meridia, 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride hydrate (1:1:1), 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 334.32
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1626 g/mol