Learn More
Sibutramina EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Sibutramina EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2727060-96-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-(1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H26 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1RS)-1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. B (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound B as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Sibutramine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)11-16(19(3)4)17(9-6-10-17)14-7-5-8-15(18)12-14;/h5,7-8,12-13,16H,6,9-11H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2cccc(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(3-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |