Learn More
Sibofimloc, MedChemExpress
Descripción
Sibofimloc (Antibiotic-202) is a first-in-class, gut-restricted, orally active FimH adhesion inhibitor extracted from patent WO2014100158A1, Compound Example 202. Sibofimloc has anti-bacterial infective activity. Sibofimloc is developed for inflammatory bowel disease (IBD).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sibofimloc |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1616113-45-1 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H39NO11 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Antibiotic-202 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (47.72 mM) |
| Mostrar más |