Learn More
SIB Clorhidrato 1553A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SIB 1553A Hyrdrochloride |
| CAS | 191611-89-9 |
| Fórmula molecular | C13H19NOS • HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-((2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethyl)thio)phenol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NOS.ClH/c1-14-9-2-3-11(14)8-10-16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h4-7,11,15H,2-3,8-10H2,1H3;1H |
| SMILES | OC1=CC=C(SCCC2N(C)CCC2)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(1-metilpirrolidin-2-il)etilsulfanil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.363646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.0954 |