Learn More
R&D Systems™ SIB 1508Y maleate
Código de producto. 18776569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18776569 50 mg 50 miligramos
18725047 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18776569 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4766/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent agonist of α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 nACh receptors
SIB 1508Y maleate is a potent neuronal nicotinic ACh receptor agonist (EC50 values are 1.8, 5, 9 and 23 nM for α4β2, α2β4, α4β4 and α3β4 receptors respectively). Improves cognitive function in a MPTP-induced model of Parkinson's Disease in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza >98%
Cantidad 50 mg
Tipo de producto SIB 1508Y maleate
Peso molecular 302.33
Línea de productos Tocris
Inhibidores SIB 1508Y maleate
Para uso exclusivo en investigación