Learn More
Sialyl Lewis X, TRC
Código de producto. 30427836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427836 1 mg
30420978 5 mg
30422496 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4100001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98603-84-0
Fórmula molecular C31 H52 N2 O23
Peso molecular (g/mol) 820.74
Nombre IUPAC (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-5-acetamido-1,2-dihidroxi-6-oxo-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxihexan-3-il]oxi-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi-4-hidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxílico ácido
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]([C@@H](NC(=O)C)C=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O)[C@H]2O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sialyl Lewis X
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)/t9-,12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29-,31-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 820.2961