missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI-CLP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17141314 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17141314 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17141314 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA5113454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

SI-CLP Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SI-CLP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica CHID1
N.º de referencia del gen Q9BWS9
Alias de gen 3110023E09Rik; AI841869; CHID1; chitinase domain containing 1; chitinase domain-containing protein 1; FLJ42707; GL008; MGC3234; PSEC0104; SB139; SICLP; SI-CLP; stabilin-1 interacting chitinase-like protein; stabilin-1-interacting chitinase-like protein
Símbolos de los genes CHID1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Chitinase domain-containing protein 1 protein (20-393AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.