Learn More
Cole-Parmer™ Serie SI-200 Stuart™ Incubadora de microplacas con agitación
Código de producto. 11986458
Change view
Click to view available options
Modelo:
SI505
SI505/IQOQ
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
11986458 SI505 cada uno
15837894 SI505/IQOQ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986458 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7952010
La serie SI-200 Stuart™ La incubadora con agitación de microplacas está diseñada específicamente para mezclar pequeños volúmenes de líquido en un entorno con temperatura controlada.
  • La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión.
  • Alta velocidad de agitación hasta 1250 rpm.
  • La órbita de 1,5 mm de diámetro es ideal para microplacas y microtubos.
  • Configure y visualice fácilmente la temperatura y la velocidad en la pantalla digital.
  • La plataforma retráctil única ofrece fácil carga y descarga.
  • Estas incubadoras con agitación de microplacas combinan alta velocidad con una órbita pequeña para crear la acción de agitación vibratoria necesaria para pequeños volúmenes de muestra.
  • Todos los modelos cuentan con un temporizador que puede configurarse desde 1 segundo hasta 9 días.
  • Una vez que el temporizador haya finalizado la cuenta regresiva, sonará una alarma y la acción de agitación se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando.
  • La plataforma retráctil se bloquea de forma segura en su lugar durante el funcionamiento.
  • Una alfombrilla antideslizante garantiza que las microplacas permanezcan seguras en la plataforma incluso mientras se agitan a altas velocidades.
  • Solicite gradillas de tubos para acomodar microtubos de distintos tamaños.
  • Tiene capacidad para 4 placas de microtitulación o 2 gradillas para microtubos.
  • Una bandeja de agua de acero inoxidable proporciona hasta un 80% de humedad para evitar daños a la muestra.
  • Incorporado USB La conexión y el software dedicado permiten el monitoreo a largo plazo de la temperatura de la incubadora a través de un PC.
  • Solicite el modelo 79520-12 con documentación IQ/OQ (Calificación de instalación/Calificación operativa) para ayudarlo a cumplir con los requisitos de la agencia reguladora.
Especificaciones
Órbita 16 mm
Intervalo de velocidad De 250 a 1250 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 250 W
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 7°C a 60°C
Vataje 250 W
Admite 4 x placas de microtitulación o 2 x gradillas para microtubos
Tipo de producto Incubador agitador
Intervalo de temperatura (imperial) 44,6 °F a 140 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo interior (imperial) 1 ft.
Fondo (métrico) 405 mm
Fondo interior (métrico) 300 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 x 30.7 x 19 cm
Altura (imperial) 0.6 ft.
Altura (métrico) 430 mm
Altura (métrico) interior 190 mm
Longitud (imperial) 1 ft.
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 1 ft.
Anchura (métrico) 361 mm
Anchura (métrico) interior 307 mm
Modelo SI505
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de cultivo celular
Para utilizar con (equipo) Microplacas
N.º de posiciones 4