Learn More
El catalizador de Shvo, TRC
Código de producto. 30419742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419742 500 mg
30415828 100 mg
30415827 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS282400500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104439-77-2
Fórmula molecular C62H42O6Ru2
Peso molecular (g/mol) 1085.13
Sinónimo Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one]di-ruthenium Coordination Compound, 2,3,4,5-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadien-1-ol Ruthenium Complex, 2,3,4,5-Tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one Ruthenium Complex, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxylato-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]diruthenium, 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldiruthenium(II), Shvo Catalyst
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)C(=C([C]2C4=CC=CC=C4)O)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)C(=O)C(=C2C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru].[Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shvo's Catalyst