Learn More
MedChemExpress SHU 9119
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.21% |
| CAS | 168482-23-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 1074.24 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 20 mg/mL (18.62 mM∣Need ultrasonic) |