Learn More
SHP099, MedChemExpress
Código de producto. 16474296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474296 100 mg 100 miligramos
16435727 5 mg 5 miligramos
16419556 50 mg 50 miligramos
16412988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100388
MedChemExpress SHP099 is a potent, selective, orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
SHP099 is a potent, selective, orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SHP099
CAS 1801747-42-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19Cl2N5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (34.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 352.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease