Learn More
SHP099 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16484296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484296 100 mg 100 miligramos
16445727 5 mg 5 miligramos
16429556 50 mg 50 miligramos
16422988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100388A
MedChemExpress SHP099 hydrochloride is a potent, selective and orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
SHP099 hydrochloride is a potent, selective and orally available SHP2 inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SHP099 hydrochloride
CAS 2200214-93-1
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20Cl3N5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 4.1 mg/mL (10.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : ≥ 2.5 mg/mL (6.43 mM)
SMILES NC1=NC(N2CCC(C)(N)CC2)=CN=C1C3=CC=CC(Cl)=C3Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 388.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.72
Porcentaje de pureza 97.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease