Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora agitadora digital de gran capacidad serie SHP-200
Código de producto. 17782529
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Cerámica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
Temperatura (métrico):
De 0 °C a 300 °C
De 0 °C a 450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17782529 Aleación de aluminio 37,5 x 31 x 12,5 cm De 0 °C a 300 °C cada uno
17772529 Cerámica 37,5 x 31 x 10,5 cm De 0 °C a 450 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17782529 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0480778
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Placas calefactoras sencillas y económicas con capacidad de agitación digital.
  • El diseño compacto y que ahorra espacio se adapta incluso a laboratorios desordenados
  • Los potentes imanes aportan una acción de agitación fuerte de hasta 2000 rpm
  • Capaz de mezclar grandes volúmenes de hasta 15 L*
  • La luz intermitente avisa cuando la placa superior está caliente, mientras que el circuito de seguridad protege contra el sobrecalentamiento
  • Todos los modelos incluyen un accesorio integral para fijar una varilla de soporte
  • Incluye una placa superior de aluminio con revestimiento para un calentamiento rápido y una mejor uniformidad de la temperatura o cerámica de vidrio resistente a productos químicos que permanece fría alrededor de los bordes para evitar quemaduras
  • La luz de advertencia 'Caliente' parpadeará cuando la temperatura de la placa °sea superior a 50 °C, incluso cuando la placa esté apagada (dura hasta 30 minutos sin energía)
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 230 V
Tamaño 30 x 30 cm
Temperatura (métrico) De 0 °C a 300 °C
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 15 L
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37,5 x 31 x 12,5 cm
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Pantalla Digital
Mostrar más Mostrar menos
Se basa en el agua contenida en un matraz de fondo de vidrio de 20 l.