Learn More
SHOWA Guantes de punto resistentes a cortes S-TEX KV3
Description
- El guante tiene una palma de caucho natural que garantiza un agarre superior tanto en condiciones secas como húmedas.
- Para una máxima resistencia al corte, el guante KV3 está fabricado con una combinación de revestimiento de acero inoxidable, Kevlar fibras y tecnología patentada Hagane Coil.
- El guante KV3 está diseñado para adaptarse al tamaño y ser transpirable, lo que garantiza la máxima comodidad y rendimiento durante su uso.
Specifications
Specifications
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Látex |
| Color | Negro, Amarillo |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Tejido de punto de aramida, Poliéster, Fibra de acero inoxidable |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Show More |