missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Guantes N-DEX™ NightHawk™

Código de producto. 11795409 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11795409 L paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11795409 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 8648502

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Black, powder free static-dissipative gloves are ideal for a wide variety of industrial applications.

  • ESD properties
  • 100% chemical-resistant nitrile
  • Accelerator and powder free
  • Textured fingertips for enhanced tactility
  • Made in the U.S.A.
  • Ideal for a wide variety of applications including laboratory, food processing/handling, automotive, law enforcement and electronic assembly

Especificaciones

Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE Compliant 0123, EN 374-2, EN 374-3
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
AQL 1.5
Color Negro
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño L
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
Modelo 7700PFTL
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.