Learn More
SHOWA A0170 Guantes de punto antiestáticos
Código de producto. 17811201
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17811201 Pequeño 10 pares
17821201 Medio 10 pares
17831201 Grande 10 pares
17841201 XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17811201 Proveedor SHOWA N.º de proveedor A017006S
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El guante antiestático A0170 es adecuado para manipular vidrio, abrasivos y componentes eléctricos. Tiene un forro que disipa la electricidad estática y un recubrimiento de poliuretano en la palma.
  • El guante antiestático A0170 tiene un revestimiento de poliuretano en la palma que protege contra aceites y abrasión.
  • El revestimiento de poliuretano tampoco deja marcas ni huellas dactilares en los objetos manipulados.
  • El guante está diseñado para la comodidad del usuario con un forro flexible y sin costuras.
  • El puño elástico del guante evita que entren residuos.
Especificaciones
Chlorinated No
Estructura Tejido sin costuras
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Gris
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Sala limpia
Latex Free Sí
Material Nylon, Poliéster, Poliuretano
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes antiestáticos
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Norma EN388 EN388:3121X
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Clasificación de desgarro 2
Yarn Gauge 13 G