Learn More
SHOWA Guantes de punto de nitrilo 4561
Código de producto. 17821171
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17821171 Pequeño 12 pares
17831171 Medio 12 pares
17841171 Grande 12 pares
17851171 XL 12 pares
17861171 2XL 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17821171 Proveedor SHOWA N.º de proveedor 456106S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El SHOWA El guante de protección contra cortes 4561 está diseñado para soportar condiciones adversas con su Dupont™ Kevlar™ Forro resistente a cortes y revestimiento de palma de esponja de nitrilo. Proporciona una excelente resistencia al corte, a la abrasión y a las llamas manteniendo la comodidad y la precisión.
  • El recubrimiento de palma de nitrilo esponjoso proporciona un agarre fuerte, incluso en entornos húmedos o grasosos.
  • El tejido sin costuras reduce la irritación y su diseño elástico y ajustado evita la entrada de suciedad.
Especificaciones
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Nitrilo
Color Amarillo, Negro
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Kevlar
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido