Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Tolueno
Código de producto. 10222681
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
5–300 ppm
De 100 a 1800
De 50 a 400
Tipo de tubo:
Tolueno 100/a
Tolueno 5/b
Tolueno 50/a
Rango de humedad:
De 5 a 12 mg/l
Menos de 30 mg/l
No aplicable
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Rango de humedad Tamaño de la unidad
10222681 5–300 ppm Tolueno 5/b No aplicable paquete de 10
10681272 De 100 a 1800 Tolueno 100/a Menos de 30 mg/l paquete de 10
10286771 De 50 a 400 Tolueno 50/a De 5 a 12 mg/l paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10222681 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101661
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos tolueno
Para utilizar con (equipo) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Rango de humedad No aplicable
Intervalo de medición 5–300 ppm
N.º de carreras 2/10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 1 a 5 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 77 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 2° a 40 °C
Tipo de tubo Tolueno 5/b