Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: fosfina
Código de producto. 15504943
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Fosfina 0,01/a
Fosfina 0,1/C
Intervalo de medición:
De 0,01 a 1 ppm
De 0,1 a 3 ppm
Rango de humedad:
40 mg/l (máx.)
Menos de 20 mg/l
N.º de carreras:
1/3
3/10
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Rango de humedad N.º de carreras Tamaño de la unidad
15504943 Fosfina 0,1/C De 0,1 a 3 ppm 40 mg/l (máx.) 1/3 cada uno
10085891 Fosfina 0,01/a De 0,01 a 1 ppm Menos de 20 mg/l 3/10 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15504943 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8103711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    157.00€ / paquete de 1
    Ahorro 29.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Descripción Tubos de detección a corto plazo
Componentes medidos Fosfina 0,1/C
Rango de humedad 40 mg/l (máx.)
Intervalo de medición De 0,1 a 3 ppm
N.º de carreras 1/3
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 1 a 2,5 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 35,6° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 2° a 40 °C