Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: fosfina
Código de producto. 10085891
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Fosfina 0,01/a
Fosfina 0,1/C
Intervalo de medición:
De 0,01 a 1 ppm
De 0,1 a 3 ppm
Rango de humedad:
40 mg/l (máx.)
Menos de 20 mg/l
N.º de carreras:
1/3
3/10
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Rango de humedad N.º de carreras unitSize
10085891 Fosfina 0,01/a De 0,01 a 1 ppm Menos de 20 mg/l 3/10 paquete de 10
15504943 Fosfina 0,1/C De 0,1 a 3 ppm 40 mg/l (máx.) 1/3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10085891 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101611
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Descripción Tubos de detección a corto plazo
Componentes medidos Fosfina 0,01/a
Rango de humedad Menos de 20 mg/l
Intervalo de medición De 0,01 a 1 ppm
N.º de carreras 3/10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 2,5 a 8 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 35,6° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 2° a 40 °C