Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de sulfuro de hidrógeno
Código de producto. 15365442
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Sulfuro de hidrógeno
Sulfuro de hidrógeno 0,2/b
Sulfuro de hidrógeno 0,2 %/a
Sulfuro de hidrógeno 2/a
Sulfuro de hidrógeno 2/b
Sulfuro de hidrógeno 2 %/A
Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre 0,2 %/A
Intervalo de medición:
2 40 a vol.%
De 0,2 a 5 ppm
De 0,2 a 6 ppm
De 2 a 200 ppm
De 2 a 60 ppm
de 0,2 a 7 vol.%
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Tamaño de la unidad
15365442 Sulfuro de hidrógeno 2/a De 2 a 200 ppm paquete de 10
10473172 Sulfuro de hidrógeno 2/b De 2 a 60 ppm paquete de 10
10347892 Sulfuro de hidrógeno De 0,2 a 5 ppm paquete de 10
10388421 Sulfuro de hidrógeno, Dióxido de azufre 0,2 %/A de 0,2 a 7 vol.% cada uno
10153671 Sulfuro de hidrógeno 0,2 %/a de 0,2 a 7 vol.% paquete de 10
10010022 Sulfuro de hidrógeno 0,2/b De 0,2 a 6 ppm paquete de 10
12951677 Sulfuro de hidrógeno 2 %/A 2 40 a vol.% cada uno
10559722 Sulfuro de hidrógeno 2/a De 2 a 200 ppm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15365442 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6728821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.09€
    157.08€ / paquete de 10
    Ahorro 41.01€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Para la detección de gases
Nota: Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame al servicio de atención al cliente de Fisher para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Sulfuro de hidrógeno 2/a
Para utilizar con (equipo) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Rango de humedad De 3 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 2 a 200 ppm
N.º de carreras 1/10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 3,5 min/20 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • drager tubes
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen sulphide