Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Cloro
Código de producto. 15778659
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 30
De 0,3 a 5
De 50 a 500
Tipo de tubo:
Cloro 0,2/a
Cloro 0,3/b2
Cloro 50/a
Rango de humedad:
Menos de 15 mg/l
Menos de 40 mg/l
No aplicable
N.º de carreras:
1
10/1
20
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Rango de humedad N.º de carreras Tamaño de la unidad
15778659 De 50 a 500 Cloro 50/a Menos de 40 mg/l 1 paquete de 10
10558292 De 0,3 a 5 Cloro 0,3/b2 Menos de 15 mg/l 20 paquete de 10
10178231 De 0,2 a 30 Cloro 0,2/a No aplicable 10/1 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15778659 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH20701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    179.01€ / paquete de 10
    Ahorro 25.99€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos cloro
Rango de humedad Menos de 40 mg/l
Intervalo de medición De 50 a 500
N.º de carreras 1
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 20 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10° a 40 °C
Tipo de tubo Cloro 50/a