Learn More
Witeg™ Embudo de vástago corto
Descripción
- Vástago corto: 70mm.
- D.E. del vástago: 8mm.
- Embudo
- Borosilicato 3.3.
- DIN 12445
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 70 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12445 |
| Longitud del tubo (métrico) | 70mm |