Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil corto de polipropileno
Código de producto. 15815507
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduaciones:
25 ml
50 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15815507 2000 ml 50 ml paquete de 36
15895497 500 ml 25 ml paquete de 60
15805507 1000 ml 50 ml paquete de 48
15825507 5000 ml 250 ml paquete de 12
4 options
Código de producto. 15815507
Marca: Kartell™ 0115800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para ofrecer durabilidad, claridad y excelente resistencia química. Los bidones de perfil corto de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y el vertido de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Muy translúcido, especialmente cuando se llena de líquido
  • El agarre para el pulgar en el asa crea estabilidad y la boquilla antigoteo minimiza el derrame durante el vertido de líquidos
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color Translúcido
Formulario Corto
Material Polipropileno
Graduaciones 50 ml
Graduated Sí
Altura (métrico) 165 mm
Diámetro (métrico) 145 mm