Learn More
Shogaol, MedChemExpress
Descripción
Shogaol ([6]-Shogaol), an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Shogaol |
| CAS | 555-66-8 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H24O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [6]-Shogaol 6-Shogaol |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.92 mM) |
| SMILES | OC1=C(OC)C=C(CCC(/C=C/CCCCC)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 276.37 |
| Mostrar más |