Descripción
- Tamaño de partícula: 10 μm
- Tamaño del producto (diámetro interior × longitud) 6,0 mm de diámetro interior × 50 mm de longitud
Specifications
Specifications
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tipo de columna | Precolumna |