Learn More
Euro Protection™ Gorro a prueba de golpes
Código de producto. 12057856
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12057856 Negro paquete de 10
12017856 Azul paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12057856 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 57306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.25€
    105.93€ / paquete de 10
    Ahorro 246.32€
    69% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El gorro a prueba de golpes Euro Protection™ es un gorro con una carcasa de plástico y espuma EVA para una protección contra impactos ligeros.
  • Gorro con carcasa de plástico para una protección contra impactos ligeros
  • No protege contra la caída de objetos (consulte cascos industriales de protección que cumplen con la norma EN397)
  • Tejido exterior: 100 % algodón
  • Carcasa en ABS
  • Almohadillas exteriores: EVA
  • Almohadillas interiores: polietileno
  • Orificios de ventilación: latón
  • Duración: 3 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 812
Estructura Carcasa de plástico con EVA espuma
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Protección contra impactos ligeros
Incluye Orificios de ventilación de latón
Material Algodón, ABS, EVA , Polietileno, Latón
Tipo de producto Tapa a prueba de golpes