missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Gorro a prueba de golpes
Descripción
- Gorro con carcasa de plástico para una protección contra impactos ligeros
- No protege contra la caída de objetos (consulte cascos industriales de protección que cumplen con la norma EN397)
- Tejido exterior: 100 % algodón
- Carcasa en ABS
- Almohadillas exteriores: EVA
- Almohadillas interiores: polietileno
- Orificios de ventilación: latón
- Duración: 3 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 812 |
| Estructura | Carcasa de plástico con EVA espuma |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra impactos ligeros |
| Incluye | Orificios de ventilación de latón |
| Material | Algodón, ABS, EVA , Polietileno, Latón |
| Tipo de producto | Tapa a prueba de golpes |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?