Learn More
SHKBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800574 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16800574 150 μL 150 microlitros
16810574 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16800574 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 127031AP150UL
 Artículo restringido
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
Inhibits CBL-SH3KBP1 complex mediated down-regulation of EGFR signaling by sequestration of SH3KBP1. Binds to SH3KBP1 and prevents its interaction with CBL and inhibits translocation of SH3KBP1 to EGFR containing vesicles upon EGF stimulation.
Especificaciones
Antígeno SHKBP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SHKBP1
N.º de referencia del gen P0C5J9, Q6P7W2, Q8TBC3
Alias de gen PP203, Sb1, SH3KBP1 binding protein 1, SHKBP1
Símbolos de los genes SHKBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SHKBP1 Fusion Protein Ag3386
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192192, 292735, 92799
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG