Learn More
SHIN1, MedChemExpress
Código de producto. 16480857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480857 50 mg 50 miligramos
16465406 100 mg 100 miligramos
16463126 25 mg 25 miligramos
16454558 10 mg 10 miligramos
16417277 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112066
MedChemExpress SHIN1 (RZ-2994) is a human serine hydroxymethyltransferse 1 and 2 (SHMT1/2) inhibitor with IC50s of 5 and 13 nM, respectively, in an in vitro assay.
SHIN1 (RZ-2994) is a human serine hydroxymethyltransferse 1 and 2 (SHMT1/2) inhibitor with IC50s of 5 and 13 nM, respectively, in an in vitro assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SHIN1
CAS 2146095-85-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo RZ-2994
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (166.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C3(C(C(C)=NN4)=C4OC(N)=C3C#N)C(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 400.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.47
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death