Learn More
Tocris Bioscience™ SHIN 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18799616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18799616 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18799616 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6998/5
Potent SHMT inhibitor
SHIN 1 is a potent serine hydroxymethyltransferase (SHMT) inhibitor (IC50 values are 5 and 13 nM at SHMT1 and SHMT2, respectively). Inhibits growth of HCT-116 cells in vitro (IC50 = 870 nM). Unstable in liver microsome assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-1,4-dihydro-4-[5-(hydroxymethyl)[1,1-biphenyl]-3-yl]-3-methyl-4-(1-methylethyl)pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
CAS 2146095-85-2
Cantidad 5 mg
Objetivo Other Transferase Inhibitors
Fórmula molecular C24H24N4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 3081
Pureza 98%