Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento Shimadzu dividido/sin división con cuello de cisne central
Código de producto. 12994011
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Revestimiento de entrada GC, forro split/splitless con cuello de ganso medio
Revestimientos de entrada para GC
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
12994011 Revestimientos de entrada para GC 1 unidad cada uno
12904021 Revestimientos de entrada para GC 25/paq. paquete de 25
12994001 Revestimiento de entrada GC, forro split/splitless con cuello de ganso medio 5/paq. paquete de 5
12984011 Revestimientos de entrada para GC 5/paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12994011 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09208501
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Tipo de producto Revestimientos de entrada para GC
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 95 mm
Diámetro interior (métrico) 3,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm